W330302
2-Methyl-1-butanethiol
≥95%, FG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
presión de vapor
41.4 mmHg ( 37.7 °C)
Análisis
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
densidad
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
cadena SMILES
CCC(C)CS
InChI
1S/C5H12S/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
WGQKBCSACFQGQY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
19 °C - closed cup