Merck
W326100
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylcyclohexanone
mixture of diastereomers, ≥98%, FG
Sinónimos:
peppermint cyclohexanone
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)C6H9(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Número de FEMA:
3261
Beilstein:
1859137
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11044
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.095
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
76-78 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cooling; woody; camphoraceous; minty; peppermint
cadena SMILES
CCC(C)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
RQXTZKGDMNIWJF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-sec-Butylcyclohexanone can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 20 ppm
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
Flavoring Ingredients Classified As GRAS By the Flavor Extract Manufacturers Association.
Source Book of Flavors, 655-670 (1995)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 53-53 (2005)