Merck
W322008
Sigma-Aldrich
2-Phenethylamine
≥99%
Sinónimos:
β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
121.18
Número de FEMA:
3220
Beilstein:
507488
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
708
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
11.006
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
Kosher
densidad de vapor
4.18 (vs air)
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.533 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
densidad
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
Clave InChI
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
rat ... Htr2a(29595)
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)