Merck
W317705
Sigma-Aldrich
p-Mentha-8-thiol-3-one
mixture of cis and trans, ≥95%, FG
Sinónimos:
8-Mercaptomenthone, buchu mercaptan, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
Seleccione un Tamaño
W317705-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
327,00 €
250 G
584,00 €
1 KG
1470,00 €
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W317705-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
327,00 €
250 G
584,00 €
1 KG
1470,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18OS
Número de CAS:
Peso molecular:
186.31
Número de FEMA:
3177
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11789
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.038
NACRES:
NA.21
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Ensayo
≥95%
actividad óptica
[α]20/D −21°, neat
composición
may contain Pulegone
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
berry; minty; tropical; fruity; sulfurous
cadena SMILES
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
p-Mentha-8-thiol-3-one can be used fragrance ingredient and also as a flavoring agent for its blackcurrant flavor.[1][2]
Aplicación
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-mentha-8-thiol-3-one, CAS Registry Number 38462-22-5.: This review provides a comprehensive safety assessment of p-Mentha-8-thiol-3-one, focusing on its applications in fragrance formulations. The study evaluates the compound′s toxicological profile and discusses its safe usage levels in consumer products. The research highlights the compound′s potential as a fragrance ingredient due to its unique olfactory properties. (Api et al., 2021).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Electronic nose based discrimination of a perfumery compound in a fragrance.
Branca A, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 92(1), 222-227 (2003)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3, 1137-1137 (2016)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3, 1137-1137 (2016)