Merck
W314803
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
≥80%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Número de FEMA:
3148
Beilstein:
1724176
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10574
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.260
origen biológico
synthetic
grado
Halal
Kosher
Ensayo
≥80%
puede contener
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; fatty; green; wine-like
cadena SMILES
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
Clave InChI
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 5 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Apple, pear, grape, pear brandy and quince.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)