Merck
W300306
Sigma-Aldrich
Sage oil
Spanish, FCC, FG
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
3003
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
origen biológico
Salvia officinalis L.
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
actividad óptica
[α]20/D +9.0°, neat
origen
Spain origin
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 - 129.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
47 - 54 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)