W296000
Propyl isovalerate
natural (US), ≥98%, FG
Sinónimos:
Propyl 3-methylbutanoate, Propyl 3-methylbutyrate
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥98%
densidad
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
apple; fruity; sweet
cadena SMILES
CCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-10-8(9)6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
LSJMDWFAADPNAX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?