W294918
Propyl hexanoate
≥98%, FG
Sinónimos:
n-Propyl hexanoate, Caproic acid propyl ester, Propyl caproate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
densidad
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; tropical; fruity; pineapple; sweet
cadena SMILES
CCCCCC(=O)OCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
HTUIWRWYYVBCFT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup