Merck
W288403
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-propanol
≥97%, FG
Sinónimos:
α-Ethylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylpropanol
Seleccione un Tamaño
W288403-SAMPLE
50,30 €
1 KG
163,00 €
5 KG
618,00 €
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W288403-SAMPLE
50,30 €
1 KG
163,00 €
5 KG
618,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(C6H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número de FEMA:
2884
Beilstein:
1906759
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39023126
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.033
NACRES:
NA.21
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.52 (lit.)
bp
103 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
balsam; floral; sweet
cadena SMILES
CCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3
Clave InChI
DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Phenyl-1-propanol is a secondary alcohol that can be used as a flavoring agent.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 2196-2196 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 2196-2196 (1997)
Arvind Rajendran et al.
Journal of chromatography. A, 1076(1-2), 183-188 (2005-06-25)
The supercritical fluid chromatography (SFC) separation of the enantiomers of 1-phenyl-1-propanol on the chiral stationary phase Chiralcel OD under linear conditions is studied. Supercritical CO2 modified with methanol is used as a mobile phase. The effect of modifier concentration, pressure
Anna M Costa et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(24), 6929-6941 (2002-06-13)
The optimization of asymmetric catalysts for enantioselective synthesis has conventionally revolved around the synthesis and screening of enantiopure ligands. In contrast, we have optimized an asymmetric reaction by modification of a series of achiral ligands. Thus, employing (S)-3,3'-diphenyl BINOL [(S)-Ph(2)-BINOL]
Stefan Ottiger et al.
Journal of chromatography. A, 1162(1), 74-82 (2007-02-17)
The separation of the enantiomers of 1-phenyl-1-propanol by supercritical fluid chromatography on a chiral stationary phase, which consists of cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) coated on a silica support (Chiralcel-OD), is studied under overloaded, non-linear chromatographic conditions. Pulse experiments are performed at