W283823
Patchouli oil
Certified organic (NOP)
Sinónimos:
Pogostemon cablin
About This Item
origen biológico
Pogostemon cablin (Blanco) Benth
grado
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
densidad
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
earthy
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)