This product does not contain any chiral centers, so the optical rotation is expected to be 0°. Note that the stabilizer is synthetic alpha-Tocopherol; while alpha-Tocopherol has three chiral centers, those centers are all racemic in the synthetic version. So the contribution of the stabilizer to the optical rotation would also be zero.
W277304
Neryl acetate
≥98%, stabilized, FCC, FG
Sinónimos:
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate
Seleccione un Tamaño
47,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
47,40 €
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
puede contener
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
composición
Contains IFRA and EU1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and Geraniol
índice de refracción
n20/D 1.460 (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
geraniol, nerol, citral (neral+geranial)
Organoléptico
citrus; floral; fruity; rose; soapy; sweet
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
Clave InChI
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
-
Quel est le pouvoir rotatoire de l'acetate de néryl
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?