Merck
W275204
Sigma-Aldrich
Methyl valerate
≥99%, FG
Sinónimos:
Methyl pentanoate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Número de FEMA:
2752
Beilstein:
1741905
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
588
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.182
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Análisis
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.397 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fruity; sweet
cadena SMILES
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl valerate is a volatile flavor compound found in acerola fruit, strawberry and pineapple.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Flavor quality of cultivated strawberries: the role of the sulfur compounds
Dirinck PJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(2), 316-321 (1981)
Volatile constituents of pineapple (Ananas comosus [L.] Merr.)
Takeoka G, et al.
ACS Symp. Ser., 388, 223?237-223?237 (1989)
Volatile flavor constituents of acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit.
Pino JA & Marbot R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5880-5882 (2001)