Merck
W257001
Sigma-Aldrich
Hexyl formate
≥97%, FG
Sinónimos:
Formic acid hexyl ester, Hexyl methanoate
Seleccione un Tamaño
W257001-SAMPLE-K
48,80 €
1 KG
112,00 €
9 KG
1250,00 €
20 KG
2650,00 €
48,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W257001-SAMPLE-K
48,80 €
1 KG
112,00 €
9 KG
1250,00 €
20 KG
2650,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
HCO2(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número de FEMA:
2570
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
499
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.161
NACRES:
NA.21
48,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
densidad
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; ethereal; fruity
cadena SMILES
[H]C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
OUGPMNMLWKSBRI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Toxicities of 31 volatile low molecular weight compounds against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus.: Highlighting the practical applications of hexyl formate in public health, this study evaluates its efficacy as an insecticidal agent against mosquito species known for transmitting diseases. Such research is vital for developing environmentally friendly pest control methods (Chaskopoulou et al., 2009).
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vivek Kempraj et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-06)
The green tree ant, Oecophylla smaragdina, is one of only two recognized species of weaver ants. While the identity and functions of chemicals produced and emitted by its congener O. longinoda have been studied quite extensively and serve as a
Rong Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(33), 8302-8307 (2014-07-30)
Nonvolatile compounds play important roles in the quality of alcoholic beverages. In our previous work, a type of cyclooctapeptide lichenysin was newly identified in Chinese strong-aroma type liquor. In this work, it was found that lichenysin could selectively affect aroma