W244220
Ethyl levulinate
natural, ≥98%, FG
Sinónimos:
Ethyl 4-oxopentanoate
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Análisis
≥98%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
apple; fresh; green; melon; fruity; sweet
cadena SMILES
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup