W236403
Decanoic acid
≥99.5%, FCC, FG
Sinónimos:
1-Nonanecarboxylic acid, Acid C10, C10:0, Capric acid, NSC 5025
Seleccione un Tamaño
48,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
48,80 €
Productos recomendados
origen biológico
palm oil
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.210
presión de vapor
15 mmHg ( 160 °C)
Ensayo
≥99.5%
bp
268-270 °C (lit.)
mp
27-32 °C (lit.)
densidad
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fatty; citrus; rancid; sour
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Chemical Characterization of Terpene-Based Hydrophobic Eutectic Solvents and Their Application for Pb(II) Complexation during Solvent Extraction Procedure.: This paper discusses the use of Decanoic acid in novel eutectic solvents for heavy metal extraction, presenting a green chemistry approach to environmental cleanup and recovery of valuable metals (Suljkanović et al., 2024).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
296.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
147 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?