Merck
W242000
Sigma-Aldrich
Ethyl p-anisate
≥97%, FG
Seleccione un Tamaño
W242000-SAMPLE
48,80 €
1 KG
277,00 €
5 KG
1070,00 €
48,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W242000-SAMPLE
48,80 €
1 KG
277,00 €
5 KG
1070,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Número de FEMA:
2420
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
249
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.714
NACRES:
NA.21
48,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.524 (lit.)
bp
263 °C (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
densidad
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
anise; fruity
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)