W230804
Citronella oil, Chinese 85/35
FG
Sinónimos:
Citronella grass oil, Cymbopogon winterianus
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
densidad
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
lemon