Merck
W224111
Sigma-Aldrich
Cardamom oil
FCC, FG
Sinónimos:
Elletaria cardamomum
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2241
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
origen biológico
Elettaria cardamomum (L.)
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
actividad óptica
[α]20/D +27°, neat
origen
Guatemala origin
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
bp
188 °C/760 mmHg (lit.)
densidad
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
woody; spicy
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 5 ppm
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
134.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56.67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 60-60 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)