Merck
W221228
Sigma-Aldrich
Isobutyl propionate
natural, ≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número de FEMA:
2212
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
406c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
9.125
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
Kosher
natural
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.397 (lit.)
bp
66 °C/60 mmHg (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
densidad
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Heavy floral
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)