W218006
Isobutyl angelate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.22
Número de FEMA:
2180
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
247
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.408
Productos recomendados
disponibilidad
available only in EU
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
densidad
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C(\C)C(=O)OCC(C)C
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?