W215325
Bergamot oil
Italy origin, rectified
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Citrus aurantium L.
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 182.20
origen
Italy origin
índice de refracción
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
densidad
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
orange
Nota de preparación
Otras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)