W215309
Bergamot oil
Italy origin
About This Item
Productos recomendados
grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
composición
Contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
origen
Italy origin
índice de refracción
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
densidad
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
limonene (sum of D, L and DL), linalool, citral (neral+geranial)
Organoléptico
orange; woody; citrus
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup