Merck
W214520
Sigma-Aldrich
Benzyl formate
natural, 97%, FG
Sinónimos:
Benzyl methanoate, Formic acid benzyl ester, NSC 8049
About This Item
Fórmula lineal:
HCO2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número de FEMA:
2145
Beilstein:
150-84-5
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.435
NACRES:
NA.21
grado
FG
Halal
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
densidad
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; pineapple; sweet
cadena SMILES
O=COCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8O2/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Clave InChI
UYWQUFXKFGHYNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)