Merck
U2601
Sigma-Aldrich
Urazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H3N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
101.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
240-245 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1NNC(=O)N1
InChI
1S/C2H3N3O2/c6-1-3-2(7)5-4-1/h(H3,3,4,5,6,7)
Clave InChI
UDATXMIGEVPXTR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Julie B Becher et al.
Chemosphere, 228, 418-426 (2019-05-06)
Two major components of insensitive munition formulations, nitroguanidine (NQ) and 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO), are highly water soluble and therefore likely to photo-transform while in solution in the environment. The ecotoxicities of NQ and NTO solutions are known to increase with UV