TRD3D0063
Caementum architectural 3D printing filament
concrete effect, diam. 1.75 mm
Seleccione un Tamaño
44,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
44,90 €
Productos recomendados
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diámetro
1.75 mm
peso
750 geach
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
- Developed specifically for architecture, design and archeological fields.
- Polymers are mixed with special powders to realize architectural objects with ease.
- Concrete finish your objects with exceptional tactile feeling.
- Polish your objects with fine sandpaper and water. No more support-removing problems.
Material Properties
- Water absorption: 0.2%
- Tensile modulus: 2500 GPa
- Vicat softening temperature: 102 °C
- Charpy impact at 23°C: 8 ft·lb/in2
- Charpy impact at -30°C: 3 ft·lb/in2
- MFR: 4g/10 min
Aplicación
- Extruder (nozzle) temperature: 230 +/- 10 °C
- Bed temperature: 100 +/- 10 °C
- Print speed: 60-70 mm/s
- Fan: 0-20 %
- Minimum nozzle diameter: 0.35 mm
- Plate materials: blue tape, kapton tape, etc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)