Documentos clave
TRD3D0045
Sigma-Aldrich
Flexmark 9 TPU flexible 3D printing filament
greener alternative
black hole, diam. 1.75 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
44,90 €
44,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
44,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.23
44,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diámetro
1.75 mm
peso
500 geach
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
TPU Flexible 3D Printing Filament
  • TPUs are highly resistant to chemical agents, wear-proof and have good elastic comeback.
  • Flexmark 7 = 70 Shore A, the most flexible, but it requires a precise calibration of the printer.
  • Flexmark 8 = 80 Shore A, a good mixture of flexibility and stiffness and easier to print.
  • Flexmark 9 = 90 Shore A, the stiffest of all the Flexs and lets you print as usual.
Material Properties
  • Density: 1.24 g/cm3
  • Hardness: 93 sh/A
  • Elongation at break: 600%
  • Tensile strain: 55 MPa
  • Compression set at 70 °C: 45%
  • Charpy Impact at 23 °C: No break
  • Charpy Impact at -30 °C: No break
  • Abrasion loss: 30 mm3
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Carbon reinforced ABS 3D printing filament has high tensile strength and low thermal expansion. Click here for more information.
Aplicación
Flexmark 9 TPU 3D Printing Parameters
  • Extruder (nozzle) temperature: 225 +/-10 °C
  • Bed temperature: cold to 45 °C
  • Print speed: 25-35 mm/s
  • Fan: 0-50 %
  • Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
  • Plate materials: glass, blue tape, kapton tape, etc.
This product can be used in material extrusion 3D printing technique.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)