TMT00443
3-(4-((Tetrahydrofuran-2-yl)methylamino)quinazolin-2-ylamino)phenol
About This Item
Formulario
solid
cadena SMILES
OC1=CC(NC2=NC3=CC=CC=C3C(NCC4OCCC4)=N2)=CC=C1
InChI
1S/C19H20N4O2/c24-14-6-3-5-13(11-14)21-19-22-17-9-2-1-8-16(17)18(23-19)20-12-15-7-4-10-25-15/h1-3,5-6,8-9,11,15,24H,4,7,10,12H2,(H2,20,21,22,23)
Clave InChI
PEQMTEMWXRAERG-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)