TEM-FFT400CU25
Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
Sinónimos:
FORMVAR SUPPORT FILM THIN BAR SQUARE 400 MESH CU GRIDS
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
Productos recomendados
envase
box of 25
tamaño
400 mesh
Descripción general
A 10 nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper grid, 400 mesh.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)