Documentos clave
TEM-FCF400AUUA
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar/Carbon Supported Gold Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Sinónimos:
FORMVAR/CARBON MESH - AU 400 MESH UA 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-FCF400AUUA no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
box of 50
tamaño
400 mesh
Descripción general
Ultrathin 5-6nm Formvar and 1nm Carbon Supported Square Mesh Grids: Gold Grid, 400 mesh. A formvar coated grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)