Documentos clave
TEM-CF400-NI-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
Extra Thick, size 400 mesh, box of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-CF400-NI-ET no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
box of 50
tamaño
400 mesh
Descripción general
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 400 mesh.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)