Documentos clave
TEM-CF400HCU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 400 mesh, box of 25
Sinónimos:
CARBON FILM ONLY ON 400 HEX COPPER GRIDS 25/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-CF400HCU no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
carbon film
copper grid
descripción
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
envase
box of 25
tamaño
400 mesh
Descripción general
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 400 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)