Documentos clave
TEM-CF300CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Sinónimos:
CARBON FILM 300# COPPER 25PK
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-CF300CU no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
box of 25
tamaño
300 mesh
Descripción general
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 300 mesh.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)