T75698
2,3,3-Trimethyl-1-butene
98%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.39 (vs air)
presión de vapor
190 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
98%
temp. de autoignición
707 °F
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
densidad
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H14/c1-6(2)7(3,4)5/h1H2,2-5H3
Clave InChI
AUYRUAVCWOAHQN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)