Merck
T68020
Sigma-Aldrich
Trimellitic anhydride chloride
98%
Sinónimos:
Benzene-1,2,4-tricarboxylic 1,2-anhydride 4-chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H3ClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
210.57
Beilstein:
610823
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
98%
mp
66-68 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H3ClO4/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H
Clave InChI
NJMOHBDCGXJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Nadia A Mohamed et al.
International journal of biological macromolecules, 132, 416-428 (2019-04-02)
Novel trimellitic anhydride isothiocyanate was successfully synthesized and utilized in various concentrations to obtain four novel cross linked chitosan hydrogels H1-H4. Three multi-walled carbon nanotube (MWCNT) biocomposites based on H1 were also prepared. Their structures were proven by elemental analysis