T6008
Tetrabutyltin
technical grade, 93%
Sinónimos:
Tin tetrabutyl
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Análisis
93%
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: tin
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
127-145 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
densidad
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órganos de actuación
thymus,spleen
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
231.8 - 239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
111 - 115 °C - closed cup