Merck
T5033
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine dihydrochloride
Sinónimos:
N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
25 G
308,00 €
308,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
308,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
219.16
Beilstein:
5961763
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
308,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
mp
120-122 °C
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
cadena SMILES
Cl.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.2ClH/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;;/h9-10H,1-8H2;2*1H
Clave InChI
WYHIICXRPHEJKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Carlos Chun Ho Cheung et al.
Biochemical pharmacology, 97(1), 62-76 (2015-07-26)
Diabetes impairs copper (Cu) regulation, causing elevated serum Cu and urinary Cu excretion in patients with established cardiovascular disease; it also causes cardiomyopathy and chronic cardiac impairment linked to defective Cu homeostasis in rats. However, the mechanisms that link impaired