Merck
T40207
Sigma-Aldrich
o-Tolylhydrazine hydrochloride hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4NHNH2·HCl·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
158.63 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
mp
187-190 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.Cl.Cc1ccccc1NN
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)