281905
o-Tolylhydrazine hydrochloride
97%
Sinónimos:
2-Methylphenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
powder
mp
190 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
petroleum ether: slightly soluble (cold)
water: very slightly soluble
cadena SMILES
Cl.Cc1ccccc1NN
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Clave InChI
KJGFNDCSTWGUDT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves