Merck
T342173
Sigma-Aldrich
RoNHC-H
Sinónimos:
(5aR,10bS)-2-(2,6-difluorophenyl)-5a,10b-dihydro-4H,6H-indeno[2,1-b][1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxazin-2-ium tetrafluoroborate
Seleccione un Tamaño
100 MG
173,00 €
173,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
173,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14BF6N3O
Peso molecular:
413.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
173,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
cadena SMILES
FC1=CC=CC(F)=C1[N+]2=CN([C@@H](C(C=CC=C3)=C3C4)[C@@H]4OC5)C5=N2.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C18H14F2N3O.BF4/c19-13-6-3-7-14(20)18(13)23-10-22-16(21-23)9-24-15-8-11-4-1-2-5-12(11)17(15)22;2-1(3,4)5/h1-7,10,15,17H,8-9H2;/q+1;-1/t15-,17+;/m1./s1
Clave InChI
YHHADKKGPWGSKB-KALLACGZSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Organocatalyst for the asymmetric synthesis of alpha-fluoro, deuterio, and chloro carboxylic acids.
N-Heterocyclic Carbene Catalyzed Asymmetric Hydration: Direct Synthesis of α-Protio and α-Deuterio α-Chloro and α-Fluoro Carboxylic Acids
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
The Rovis group is interested in a broad scope of catalytic reactions and employs both metal and non-metal catalysts to achieve them.