Merck
T234826
1-(TERT-BUTYLDIMETHYLSILYLOXY)-1,2,3,3A,5A,6-HEXAHYDROSPIRO[CYCLOPENTA[C]INDENE-4,2'-[1,3]DITHIAN]-7(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H34O2S2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
410.718
Número MDL:
Otras notas