Merck
411884
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-d
99 atom % D
Sinónimos:
(Ethynyl-d)benzene
Seleccione un Tamaño
5 G
132,80 €
132,80 €
Precio de catálogo664,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
132,80 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C≡CD
Número de CAS:
Peso molecular:
103.14
Beilstein:
2038975
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
132,80 €
Precio de catálogo664,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
densidad
0.939 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D
Clave InChI
UEXCJVNBTNXOEH-MICDWDOJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Organometallics, 11, 2181-2181 (1992)