Merck
T2032
Sigma-Aldrich
Potassium D-tartrate monobasic
Sinónimos:
D-(−)-Tartaric acid monopotassium salt, D-2,3-Dihydroxybutanedioic acid monopotassium salt, Potassium hydrogen D-tartrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5KO6
Número de CAS:
Peso molecular:
188.18
Beilstein:
6119984
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
[K+].O[C@@H]([C@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m0./s1
Clave InChI
KYKNRZGSIGMXFH-YGEZSCCGSA-M
Aplicación
Primary standard buffer.
Otras notas
Unnatural isomer
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dawson, R.M.C.
Data for Biochemical Research, 421-421 (1986)