SYX00198
2-Cyclopropylmethoxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
464,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
464,00 €
Formulario
solid
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(F)ccc2OCC3CC3
InChI
1S/C16H22BFO3/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)13-9-12(18)7-8-14(13)19-10-11-5-6-11/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3
Clave InChI
NHLRLZUBOLMQLU-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)