Documentos clave
SYNT120800
Synthware T-shaped connecting tube
hose connections 8 mm O.D.
Sinónimos:
Synthware T120800, T shape tube connector
Seleccione un Tamaño
1 EA
16,90 €
16,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
16,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
16,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware T120800
Descripción general
Synthware T-shaped connecting tube is designed for use with flexible tubes and/or hoses.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)