Documentos clave
SYNS732510
Synthware sublimator, complete
10 mL, complete
Sinónimos:
Synthware S732510, sublimation apparatus
Seleccione un Tamaño
1 EA
243,00 €
243,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
243,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
243,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S732510
capacidad
10 mL
Descripción general
A grease-free, two-piece sublimation apparatus consisting of an upper water cooled condenser and lower vessel to hold the material to be sublimed. The sublimate collects on the lower end of the condenser which has a flat bottom. Condenser is constructed using a grease-free, threaded valve. Connection of the condenser and lower vessel via an O-ring joint enables the two parts to be gently separated for maximum product recovery. Complete apparatus consists of the cold finger condenser, lower vessel, Viton® O-ring and stainless steel pinch clamp.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)