Documentos clave
SYNS191125
Synthware metering valve stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
Sinónimos:
Synthware S191125
Seleccione un Tamaño
1 EA
54,00 €
54,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
54,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
54,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S191125
calibre tamaño
2 mm
Descripción general
With a threaded PTFE needle valve for the fine control of flow through the bore of the stopcock plug. This replacement kit is complete with all the components.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)