Documentos clave
SYNR7010
Synthware high vacuum valve plug
size 0-4 mm
Sinónimos:
Synthware R7010
Seleccione un Tamaño
1 EA
12,40 €
12,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
12,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
12,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware R7010
Categorías relacionadas
Descripción general
Complete with control knob and PTFE stem having three O-rings.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)