Documentos clave
SYNP150050C
Synthware synthesis vessel with lower joint and PTFE T-bore stopcock
50 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: coarse, with drip tip
Sinónimos:
Synthware P150050C, Solid phase peptide synthesis vessel
Seleccione un Tamaño
1 EA
207,00 €
207,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
207,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
207,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware P150050C
capacidad
50 mL
50 mL
Descripción general
Solid phase peptide synthesis vessels feature 2 mm PTFE stopcocks and fritted glass supports for resin beads during operation. The 24/40 inner drip joint can be assembled with other standard glassware. The vessel has a 8 mm hose connection for vacuum and the stopcock has an 8 mm O.D. sidearm for inert gas introduction. Vessels are supplied with PTFE-faced silicone lined Nylon cap.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)