Documentos clave
SYNM202404
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 4, Hose Connection: right
Sinónimos:
Synthware M202404, vacuum manifold, vacuum unit
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
number of ports 4
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware M202404
Descripción general
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at right hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)