Documentos clave
SYNF901200H
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 200 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware F901200H, modified Schlenk reaction flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
98,00 €
98,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
98,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
98,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F901200H
capacidad
200 mL
Descripción general
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)